Learn More
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16478406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478406 100 mg 100 miligramos
16484437 50 mg 50 miligramos
16468568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0659A100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Specifications
Nombre del producto químico o material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16BrN5O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Peso molecular (g/mol) 442.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.22
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid