Learn More
Tartrato de brimonidina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brimonidine tartrate |
| CAS | 70359-46-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Brimonidine tartrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Brimonidine tartarate, Brimonidine D-tartrate, Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3 |
| Mostrar más |