Learn More
Brimonidine, MedChemExpress
Código de producto. 16474437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16474437 50 mg 50 miligramos
16468406 100 mg 100 miligramos
16458568 10 mg 10 miligramos
16421038 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16474437
Marca: Medchem Express HYB0659
MedChemExpress Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brimonidine
CAS 59803-98-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10BrN5
Cantidad 50 mg
Sinónimo UK 14304 AGN190342
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (171.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Peso molecular (g/mol) 292.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.13
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid