Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brimonidina, 98 %
Código de producto. 15638745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15638745 250 mg 250 miligramos
15628745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15638745 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461522500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59803-98-4 | C11H10BrN5 | 292.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59803-98-4
Fórmula molecular C11H10BrN5
Peso molecular (g/mol) 292.14
Número MDL MFCD00153878
Clave InChI XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
Nombre IUPAC 5-bromo-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)quinoxalina-6-amina
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brimonidine
Punto de fusión 235.0°C to 236.0°C
Residuos de ignición 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.13
Porcentaje de pureza 98%