Learn More
Amarillo brillante (grado técnico), TRC
Código de producto. 30340860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30340860 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30340860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB677418250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Yellow (Technical Grade)
CAS 3051-11-4
Fórmula molecular C26H18N4Na2O8S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-Benzenesulfonic acid sodium salt, 2,2’-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-Benzenesulfonic acid disodium salt, Brilliant Yellow C, C.I. Direct Yellow 4, C.I. Direct Yellow 4, disodium salt, Benzo Brilliant Yellow, Brilliant Fast Yellow G2N, Brilliant Paper Yellow, Brilliant Paper Yellow C, Brilliant Paper Yellow P, Brilliant Yellow (indicator), C.I. 24890, Calcomine Brilliant Paper Yellow, Chlorazol Brilliant Yellow 3G, Diaphtamine Brilliant Fast Yellow 3G, Diazol Brilliant Yellow N, Direct Brilliant Yellow G, Direct Yellow 4, Fenamin Yellow 3G, Kayaku Direct Yellow G, Nippon Brilliant Yellow G, Paper Yellow 3GX, Paper Yellow 3GXA, Paper Yellow CB, Tertrodirect Yellow B, Trisulfon Paper Yellow
Fórmula InChI InChI=1S/C26H20N4O8S2.2Na/c31-23-11-7-19(8-12-23)27-29-21-5-3-17(25(15-21)39(33,34)35)1-2-18-4-6-22(16-26(18)40(36,37)38)30-28-20-9-13-24(32)14-10-20;;/h1-16,31-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b2-1+,29-27?,30-28?;;
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])N=Nc4ccc(O)cc4)c(c2)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;5-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenil]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenil]-2-sulfonatofenil]etenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 624.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.0361