Learn More
Amarillo brillante (grado técnico), TRC
Código de producto. 30331620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30331620 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6774182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Yellow (Technical Grade)
CAS 3051-11-4
Fórmula molecular C26H18N4Na2O8S2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-Benzenesulfonic acid sodium salt, 2,2’-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-Benzenesulfonic acid disodium salt, Brilliant Yellow C, C.I. Direct Yellow 4, C.I. Direct Yellow 4, disodium salt, Benzo Brilliant Yellow, Brilliant Fast Yellow G2N, Brilliant Paper Yellow, Brilliant Paper Yellow C, Brilliant Paper Yellow P, Brilliant Yellow (indicator), C.I. 24890, Calcomine Brilliant Paper Yellow, Chlorazol Brilliant Yellow 3G, Diaphtamine Brilliant Fast Yellow 3G, Diazol Brilliant Yellow N, Direct Brilliant Yellow G, Direct Yellow 4, Fenamin Yellow 3G, Kayaku Direct Yellow G, Nippon Brilliant Yellow G, Paper Yellow 3GX, Paper Yellow 3GXA, Paper Yellow CB, Tertrodirect Yellow B, Trisulfon Paper Yellow
Fórmula InChI InChI=1S/C26H20N4O8S2.2Na/c31-23-11-7-19(8-12-23)27-29-21-5-3-17(25(15-21)39(33,34)35)1-2-18-4-6-22(16-26(18)40(36,37)38)30-28-20-9-13-24(32)14-10-20;;/h1-16,31-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b2-1+,29-27?,30-28?;;
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])N=Nc4ccc(O)cc4)c(c2)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;5-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenil]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenil]-2-sulfonatofenil]etenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 624.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.0361