Learn More
Sulfaflavina brillante, MP Biomedicals™
Código de producto. 11490932 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11490932 5 g
11400942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490932 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219507805
CAS 2391-30-2
Fórmula molecular C19H13N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 404.372
Clave InChI HYLDLLCHFLSKAG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo BSF
PubChem CID 23678860
ChEBI CHEBI:87226
Nombre IUPAC sodio;6-amino-2-(4-metilfenil)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolina-5-sulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC4=C3C(=CC(=C4N)S(=O)(=O)[O-])C2=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Sulfaflavine
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.4
Color Naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo