Learn More
Tampón de tinción brillante Plus (RUO), BD Biosciences™
Código de producto. 15815009 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15815009 1000 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15815009 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566385
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Tampón formulado para la tinción inmunofluorescente de las células.
  • Tampón de tinción Plus BD Horizon Brilliant es un tampón formulado para la tinción inmunofluorescente de las células.
  • Este tampón se desarrolló para tener un volumen de prueba reducido para aplicaciones en las que el volumen de tinción total es una preocupación
  • . Tampón de tinción PlusBrilliant es tan eficaz como el tampón de tinción BD Horizon Brilliant (N.º de cat 563794/566349) en la mitigación de los artefactos de tinción vistos al utilizar varios reactivos BD Horizon Brilliant.
  • Para obtener resultados óptimos y reproducibles, debe utilizarse el tampón de tinción PlusBD Horizon Brilliant o el tampón de tinción BD Horizon Brilliant siempre que se utilicen dos o más reactivos conjugados con colorante BD Horizon Brilliant™ en el mismo experimento.
  • El tampón de tinción Plus BD Horizon Brilliant es compatible con el uso de otros reactivos de tinción fluorescente conjugados con fluorocromos tradicionales, como la fluoresceína, la fitoeritrina o los colorantes Alexa Fluor™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de tinción Brilliant
Cantidad 1000 pruebas