Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde brillante, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10195230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195230 100 g Frasco de vidrio 100 g
10511794 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195230 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229601000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 633-03-4
Fórmula molecular C27H34N2O4S
Peso molecular (g/mol) 482.639
Número MDL MFCD00011880
Clave InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
PubChem CID 12449
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dietilazanio; sulfato de hidrógeno
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Absorbancia 1875 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Brilliant Green
Punto de fusión 180.0°C
Nombre de nota High purity biological stain
Índice de absorción 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Índice Merck 15, 1380
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.64
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.