Learn More
Verde brillante, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11457781 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11457781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215051680
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant green
CAS 633-03-4
Fórmula molecular C27H34N2O4S
Sinónimo Basic green l, C.I. 42040
Clave InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dietilazanio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.65
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brilliant Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Brilliant Green