Learn More
Verde brillante, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11447781 25 g
1 options
Código de producto. 11447781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215051625
También llamado verde esmeralda o verde malaquita. Verde brillante, MP Biomedicals es uno de los colorantes de triarilmetano de la serie verde malaquita. Se presenta en forma de pequeños cristales dorados brillantes, solubles en agua o alcohol.
El verde brillante se utiliza en solución diluida como antiséptico tópico. Es eficaz contra microorganismos grampositivos. También se ha utilizado para teñir seda y lana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 633-03-4
Fórmula molecular C27H34N2O4S
Sinónimo Astradiamant green GX, Basic Green 1, Diamond Green, Emerald Green, Ethyl Green, Malachite Green G, Solid Green JO
Información de solubilidad Soluble in water (1mg/mL), ethanol, methanol.
Clave InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dietilazanio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.65
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino metálico