Learn More
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Código de producto. 10770092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10770092 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10770092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402810250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Green
CAS 633-03-4
Índice de absorción 0.94 to 1.14
Contenido de tinte 85% min.
Fórmula molecular C27H34N2O4S
Número MDL MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Índice Merck 15, 1380
Sinónimo Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
Clave InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Authentic
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dietilazanio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Lambda máx 628 to 632nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.64
Grado Pure
Envase Glass bottle
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.