Learn More
Thermo Scientific™ Agar verde brillante (modificado)
Código de producto. 12992588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar verde brillante (modificado)
Peso de llenado:
17,5g ± 5 %
19,5 g ± 1,0 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Peso de llenado unitSize
12992588 10/Paq. Monoplaca de 90 mm Agar verde brillante (modificado) 19,5 g ± 1,0 g paquete de 10
13536940 10/Paq. Monoplaca de 90 mm Agar verde brillante (modificado) 17,5g ± 5 % paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12992588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0171A
Seleccione e identifique salmonelas (distintas de Salmonella typhi) en muestras de alimentos, piensos, agua de suministro y agua residual con estos medios de diagnóstico preparados.
Seleccione e identifique la salmonela (distinta de Salmonella typhi) a partir de muestras de alimentos, piensos, agua y clínicas con el medio de diagnóstico de agar verde intenso (modificado) Thermo Scientific™.La fórmula modificada mejora la inhibición de Escherichia coli y especies de Proteus.El medio se ha evaluado ampliamente en Europa y se ha utilizado en las normas ISO.
El agar verde brillante (modificado) proporciona una mayor inhibición de las especies Escherichia coli y Proteus que muchas otras formulaciones de medios para el aislamiento de salmonela. El crecimiento de especies de Pseudomonas, cuyas colonias pueden asemejarse a la salmonela, en el agar verde brillante estándar está limitado, por lo que se reduce la confusión o el trabajo adicional para confirmar su identidad. La inhibición de pequeñas cantidades de salmonela no existe en la fórmula modificada1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde/marrón
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios Agar verde brillante (modificado)
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/Paq.