Learn More
Croceína brillante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467596 250 g 250 g
11457596 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14642.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5413-75-2 | C22H16N4Na2O7S2 | 558.491 g/mol
Brilliant Crocein is used mainly as a wool, silk, leather paper and leather dyeing. Can also be used for plastic, wood, spices, electrical-controlled aluminum, medicine color. Can make the ink, the heavy metal salt can be used as pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La croceína brillante se utiliza principalmente como colorante para lana, seda, papel de cuero y cuero. También se puede utilizar para plástico, madera, especias, aluminio controlado eléctricamente, colorante de medicamentos. Puede hacer tinta, la sal de metales pesados puede utilizarse como pigmento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5413-75-2
Fórmula molecular C22H16N4Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 558.491
Número MDL MFCD00003907
Clave InChI BMBHMIGLJQAUTJ-HKWNQDJZSA-N
Sinónimo C.I. 27290; Crocein Scarlet MOO
PubChem CID 88641610
Nombre IUPAC ácido (8Z)-7-oxo-8-[(4-fenildiazenilfenil)hidrazinilideno]naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC(=CC(=C43)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Crocein
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.49
Cantidad 250 g