Learn More
Azul cresilo brillante (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brilliant Cresyl blue (Technical Grade) |
| CAS | 81029-05-2 |
| Fórmula molecular | 2[C17 H21 N4 O]. Cl4 Zn |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-phenoxazin-5-ium (T-4)-Tetrachlorozincate(2-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C17H21N4O.4ClH.Zn/c2*1-4-21(5-2)11-6-7-14-15(8-11)22-17-10(3)12(18)9-13(19)16(17)20-14;;;;;/h2*6-9H,4-5,18-19H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4 |
| SMILES | [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3c(N)cc(N)c(C)c3[o+]c2c1.CCN(CC)c4ccc5nc6c(N)cc(N)c(C)c6[o+]c5c4 |
| Nombre IUPAC | mono(1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io) mono(tetraclorozincato(II)) |
| Peso molecular (g/mol) | 801.97068 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 798.1476 |