Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de cresilo brillante, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10480881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480881 25 g Frasco de vidrio 25 g
10338410 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480881 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81029-05-2
Fórmula molecular 0·5 ZnCl4
Número MDL MFCD00148902
Especificaciones
Absorbancia 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Nombre del producto químico o material Brilliant cresyl blue
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.97
Pérdida por secado 8 % max. (1 g, 110°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino