Especificaciones
| CAS | 81029-05-2 |
| Fórmula molecular | C17H20N3OCl. 1/2(ZnCl2) |
| Sinónimo | Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl Blue ALD |
| Información de solubilidad | Soluble in water, 1N Hydrochloric acid, or 50% ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.94 |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |