Especificaciones
| Absorbancia | 700 (at lambda min.) |
| Nombre del producto químico o material | Brilliant Blue R |
| Punto de fusión | 174.0°C to 180.0°C |
| Nombre de nota | Pure |
| Índice de absorción | 1 to 1.2 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | Burdeos a marrón-morado |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol |
| Mostrar más |