Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante R
Código de producto. 15406309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406309 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15406309 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64297.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Azul brillante R se utiliza para la detección de bandas de proteínas tras la electroforesis. Es una tinción sensible para la detección de proteínas en geles de poliacrilamida, que normalmente genera bandas azules sobre un fondo claro con una sensibilidad de 50 a 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue R
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45H44N3NaO7S2
Número MDL MFCD00041762
Beilstein 5718025
Sinónimo Coomassie Brilliant Blue R 250; C.I. 42660
Color Azul a rojo
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 50 g
Clave InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo cristalino
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Nombre IUPAC sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 825.97
PubChem CID 61365
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.97