Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución azul brillante G, lista para su uso
Código de producto. 15435969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435969 500 mL 500 ml
15445969 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435969 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63797.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 854.025
Número MDL MFCD00078482
Clave InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
Nombre IUPAC Sodio;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilina)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioiliden]-2-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]-N-etil-3-metilanilino]metil]benzenosulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue G soln.
Nombre de nota Ready-to-Use
Número UN UN1992
Beilstein 5230822
Formula Weight (peso de la fórmula) 854.04
Color Azul
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido