Learn More
Coomassie azul brillante G-250, Fisher BioReagents
Código de producto. 11824422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11824422 25 g Frasco de vidrio 25 g
10618403 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11824422 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10025
Cantidad Precio
1 31.16€ / 25 g
10 28.72€ / 25 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Azul brillante G-250 es una tinción de proteína general.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 854.025
Clave InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Coomassie™ Blue G-250
PubChem CID 6328534
Nombre IUPAC Sodio;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilina)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioiliden]-2-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]-N-etil-3-metilanilino]metil]benzenosulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue G-250
Coeficiente de extinción 600g(-1) cm(-1) min.
Identificación Pass Test
Lambda máx 608 to 612nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 854.02
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 42655
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Sólido