Learn More
Brilliant Blue FCF (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30011041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011041 1 g 1 g
30005848 10 g 10 g
30005814 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6774801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3844-45-9
Fórmula molecular C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 792.85
Sinónimo Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt (9CI), Brilliant Blue FCF (6CI), C.I. Acid Blue 9, disodium salt (7CI,8CI), AB 9, AB 9 (dye), Blue 1, Blue 1206, Blue FCF, Blue No. 1, Brilliant Blue, Brilliant Blue E 133, Brilliant Blue FCF Supra, C.I. 42090, C.I. Food Blue 2, Canacert Brilliant Blue FCF, D and C Blue No. 1, D&C Blue No. 1, Disodium erioglaucine, Dolkwal Brilliant Blue, Duasyn Acid Blue AE 02, E 133, E 133 (dye), Erioglaucine disodium salt, FD and C Blue 1, FD and C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1, FDC Blue 1, Food Blue 1, Food Blue 2, Food Blue Dye No. 1, Food Blue No. 1, Food Blue No. 2, Food Brilliant blue, Hexacol Brilliant Blue A, Japan Blue 1, Japan Blue No. 1, Japan Food Blue 1, Japan Food Blue No. 1, K-RCP-B 1AL, Kayaset Blue J-FG, Puricolor Blue ABL 9, Sicovit Brilliant Blue 85E133, Unicert Blue O 5601J, Usacert Blue No. 1, Usacert FD and C Blue No. 1
Nombre IUPAC disodio; 2-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenesulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue FCF (E133)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.1222