Learn More
Brilliant Blue FCF (Grado Técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brilliant Blue FCF (E133) |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 792.1222 |