Learn More
MedChemExpress Brilliant Blue FCF
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Acid Blue 9 ∣ FD & C Blue No. 1 ∣ E133 |
| CAS | 3844-45-9 |
| Peso molecular | 792.85 g/mol |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (42.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Objetivo | HBV |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?