Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brilliant Black |
| CAS | 2519-30-4 |
| Fórmula molecular | C28H17N5Na4O14S4 |
| Clave InChI | AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J |
| SMILES | CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]naftalen-1-il]hidrazinilideno]naftaleno-1,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 867.664 |
| PubChem CID | 6321379 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 871.74 |
| Color | Black |
| Mostrar más |