Learn More
Negro brillante BN, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11477972 5 g
1 options
Código de producto. 11477972 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215263305
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS: 2519-30-4 | C28H17N5Na4O14S4 | 867.664 g/mol
CAS 2519-30-4
Fórmula molecular C28H17N5Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 867.664
Clave InChI AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J
Sinónimo CI 28440, Food Black 1
PubChem CID 6321379
Nombre IUPAC tetrasodio;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]naftalen-1-il]hidrazinilideno]naftaleno-1,7-disulfonato
SMILES CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Black BN
Color Black
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 867.7