Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI
Código de producto. 13205369
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
17 g ± 5 %
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Peso de llenado Origen de fabricación unitSize
13205369 17 g ± 5 % Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 13205369 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5120A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Obtenga resultados rápidos y precisos con un medio cromógeno diseñado para la detección de patógenos habituales de las vías urinarias en muestras clínicas.
Aísle, enumere e identifique provisionalmente organismos comunes asociados a infecciones de las vías urinarias en un plazo de 18 a 24 horas con el medio para UTI Thermo Scientific™ Brilliance™. Los microorganismos se diferencian mediante la utilización de uno o más cromógenos y/o triptófano. La interpretación se complementa con la inclusión de un fondo opaco, que proporciona un claro contraste con los siete colores de diagnóstico de crecimiento de las colonias.
La formulación del agar Brilliance UTI contiene dos sustratos cromogénicos que se escinden por acción de las enzimas ß-galactosidasa y ß-glucosidasa producidas por E. coli, los géneros Enterococcus y por bacterias coliformes. Estas reacciones enzimáticas específicas escinden los cromógenos de modo que se obtiene un diagnóstico por colores. La actividad de la ß-galactosidasa de E. coli y S. saprophyticus genera colonias rosas/rojas y la actividad de la ß-glucosidasa de los enterococos genera colonias azules/turquesa. La actividad de ambas enzimas en bacterias coliformes genera colonias azules/moradas. La actividad de la triptófano desaminasa produce un halo marrón alrededor de las colonias de los géneros Proteus, Morganella y Providencia . La mayor parte del resto de microorganismos muestra su pigmentación natural. 
La especificidad del UTI Brilliance minimiza las pruebas de confirmación y se obtienen resultados en el mismo día para E. coli mediante una prueba rápida del indol (DMAC) (MB1448A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ivory, opaque
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Brilliance UTI
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/Pk.