Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Código de producto. 11914112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Brilliance UTI Clarity
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Tamaño de la unidad
11914112 10/paq. Monoplaca de 90 mm Brilliance UTI Clarity Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 11914112 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5159A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.80€
    24.11€ / paquete de 10
    Ahorro 3.69€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Obtenga resultados rápidos y precisos con un medio cromógeno diseñado para la detección de patógenos habituales de las vías urinarias en muestras clínicas.
Aísle, enumere e identifique provisionalmente organismos comunes asociados a infecciones de las vías urinarias en un plazo de 16 a 24 horas con el medio para UTI Thermo Scientific™ Brilliance™. Los microorganismos se diferencian mediante la utilización de uno o más cromógenos y/o triptófano. La interpretación se complementa con la inclusión de un fondo transparente, que proporciona un claro contraste con los siete colores de crecimiento de las colonias.
La fórmula del agar Brilliance UTI Clarity contiene dos sustratos cromogénicos que se escinden por acción de las enzimas ß-galactosidasa y ß-glucosidasa producidas por especies de E. coli, enterococos y bacterias coliformes. Estas reacciones enzimáticas específicas escinden los cromógenos de modo que se obtiene un diagnóstico por colores.
La actividad de la ß-galactosidasa de la E. coli yS. saprophyticus genera colonias rosas/rojas y la actividad de la ß-glucosidasa de los enterococos genera colonias azules/turquesa. La actividad de ambas enzimas en bacterias coliformes genera colonias azules/moradas. La actividad de la triptófano desaminasa produce un halo marrón alrededor de las colonias de los géneros Proteus, Morganella y Providencia. La mayor parte del resto de microorganismos muestra su pigmentación natural.
La especificidad de transparencia UTI Brilliance reduce la necesidad de realizar análisis de confirmación al ofrecer resultados el mismo día para confirmar la presencia de E.coli mediante una prueba rápida de indol (DMAC) (MB1448A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Brilliance UTI Clarity
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.