Learn More
Thermo Scientific™ Agar MRSA 2 Brilliance™
Código de producto. 13265369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
AgarBrilliance MRSA 2
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
13265369 10/paq. Monoplaca de 90 mm AgarBrilliance MRSA 2 Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 13265369 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5310A
Obtenga resultados rápidos y exactos con un medio cromogénico selectivo para realizar un cribaje de muestras clínicas para la detección de la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA).
Obtenga resultados en 18 horas sin necesidad de repetir la incubación de negativos mediante el agar Thermo Scientific™Brilliance™ MRSA 2. Elimine rápidamente los resultados negativos y céntrese en los pacientes colonizados para realizar el aislamiento y el tratamiento apropiado lo antes posible.
El agar Brilliance MRSA 2 se ha mejorado con respecto a la fórmula original de dos formas. Los nuevos componentes inhibitorios del medio inhiben el crecimiento de la mayoría de los microorganismos diferentes a los microorganismos diana. Además, resulta más fácil distinguir esos organismos que proliferan de las inconfundibles colonias azules de MRSA, gracias a la introducción de una nueva tinción de contraste rosa que facilita en mayor medida la interpretación.
El agar Brilliance MRSA 2 se ha perfeccionado para que las colonias de MRSA de mayor tamaño presenten un color más uniforme que en la fórmula anterior. La recuperación mejorada de MRSA, junto con la mayor selectividad, convierten al nuevo agar Brilliance MRSA 2 en una herramienta valiosa y eficaz para la aplicación de procedimientos de control de infecciones.
  • El agar Brilliance MRSA 2 se puede inocular a partir de un hisopo de cribaje obtenido de pacientes del hospital o el personal, de una colonia aislada o de una suspensión líquida.
  • MRSA crece formando colonias azules que son muy fáciles de leer sobre el fondo opaco de color claro.
  • Las placas se incuban a 37 ºC, y proporcionan un alto nivel de sensibilidad y especificidad, y los resultados están disponibles en tan solo 18 horas. Esto permite una rápida respuesta, por lo que el paciente puede recibir el tratamiento más adecuado tan pronto como sea posible, lo que reduce el riesgo de transmisión de la infección.
  • La exactitud minimiza los costes, ya que contribuye a garantizar que solo reciben un tratamiento costoso aquellas personas que lo necesitan.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo a través de una amplia red de instalaciones propiedad de la empresa para garantizar que recibe el medio más fresco y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil claro, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios AgarBrilliance MRSA 2
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.