Learn More
Thermo Scientific™ Agar MRSA 2 Brilliance™/agar Staph 24 Brilliance™
Código de producto. 15620589
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar MRSA 2 Brilliance/agar Staph 24 Brilliance
Cantidad:
1 x 10 placas
Volumen de llenado:
19 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Volumen de llenado unitSize
15620589 Agar MRSA 2 Brilliance/agar Staph 24 Brilliance 1 x 10 placas 19 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 15620589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1258E
Realice el cribaje de muestras clínicas para determinar la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) y diferenciar los estafilococos positivos y negativos para coagulasa.
Tome decisiones de tratamiento rápidamente gracias a la detección e identificación precisa y rápida de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) y estafilococos positivos para coagulasa mediante la combinación de biplacas de agar MRSA 2 Brilliance™/Staph 24 Brilliance™ Thermo Scientific™. Es bien conocida la importancia de la detección como parte de un programa eficaz para limitar la propagación de los MRSA. De igual modo, la rapidez y la exactitud de los resultados son sumamente importantes. Así, los pacientes colonizados se pueden aislar y tratar a la mayor brevedad.
Tradicionalmente se han utilizado diversos medios para detectar los MRSA. La mayoría de estos medios presenta problemas de sensibilidad o especificidad, y todos requieren hasta 48 horas de incubación. La combinación de biplacas de agar MRSA 2 Brilliance/agar Staph 24 Brilliance permite una diferenciación clara y fiable entre estafilococos coagulasa positivos y negativos.
El agar MRSA 2 Brilliance utiliza un cromógeno que produce un color azul como resultado de la actividad de la fosfatasa. Esta enzima se encuentra presente en todos los MRSA. Con el fin de permitir que el medio logre la diferenciación exacta de MRSA, contiene una combinación de compuestos antibacterianos diseñada para inhibir la proliferación de una gran variedad de microorganismos competidores y MSSA. Mediante la introducción de una novedosa tinción de contraste rosa, los microorganismos diferentes a los microorganismos diana que proliferan se distinguen más fácilmente de las inconfundibles colonias de MRSA.
El agar Staph 24 Brilliance es un medio cromogénico y selectivo para el aislamiento y la enumeración de estafilococos positivos para coagulasa (CPS) en muestras clínicas. Con los medios tradicionales como, por ejemplo, el agar Columbia CAN, la detección no está limitada a estafilococos, sino que también pueden proliferar otros microorganismos como los estreptococos. Sin embargo, el agar Brilliance
Staph 24 reduce la proliferación de los microorganismos diferentes de los microorganismos diana al tiempo que permite que todas las cepas de CPS proliferen sin limitación, de modo que se obtienen resultados más precisos y se reduce el número de pruebas de confirmación necesarias.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar MRSA 2 Brilliance/agar Staph 24 Brilliance
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 19 mL
Cantidad 1 x 10 placas