Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ ESBL
Código de producto. 11974102
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11974102 Monoplaca de 90 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 11974102 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5302A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.14€
    19.74€ / paquete de 10
    Ahorro 1.40€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice el cribaje de muestras clínicas para determinar la presencia de beta-lactamasas de amplio espectro (ESBL) que producen bacterias en esta formulación innovadora que utiliza colores para diferenciar claramente el E.coli.
Detecte Enterobacteriaceae productoras de beta-lactamasas de amplio espectro a la vez que se inhiben de forma selectiva los mecanismos de resistencia al AmpC usando Thermo scientific™ Agar Brilliance™ ESBL. Mejore el tiempo de procesamiento mediante la inoculación directa desde el hisopo de cribaje, colonias aisladas o una suspensión líquida.
El E. coli productor de ESBL crece en colonias azules o rosas. Los miembros productores de ESBL del grupo KESC producen colonias verdes; Proteus, Morganella y Providencia no emplean ningún cromógeno, pero pueden desaminar el triptófano, lo que da lugar a colonias de color canela con un halo marrón.
Agar Brilliance ESBL es un medio selectivo para el cribado de muestras clínicas para determinar la presencia de beta-lactamasas de amplio espectro (ESBL) que producen bacterias. Diferencie fácil y claramente E.coli del grupo KESC por colores diferentes para ayudar a identificar organismos productores de ESBL. La inhibición de productores de AmpC reduce los falsos positivos y la necesidad de realizar pruebas de confirmación.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios. Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco ostra, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar Brilliance ESBL
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.