Learn More
Thermo Scientific™ Agar ESBL Brilliance™/agar CRE Brilliance™
Código de producto. 15832447
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Biplacas de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15832447 Biplacas de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15832447 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1265E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Detecte e identifique las bacterias productoras de ESBL y CRE de las muestras clínicas de forma fácil y rápida con esta combinación de biplacas cromogénica.
Identifique a los pacientes colonizados por CRE y ESBL de forma precisa, fácil y rápida con las biplacas cromogénicas de agar ESBL Brilliance™/CRE Brilliance™ Thermo Scientific™. Realice una detección sistemática simultánea en las muestras clínicas de microorganismos productores de β-lactamasa de amplio espectro (ESBL) y Enterobacteriaceae resistentes a los carbapenémicos (CRE) en una sola placa para un tratamiento más adecuado y específico de los pacientes.
Realice una detección sistemática más rápida de las muestras clínicas con las biplacas de agar ESBL Brilliance/agar CRE Brilliance, las cuales combinan dos medios cromogénicos selectivos de fácil lectura. La combinación de las biplacas facilita la identificación de los microorganismos productores de ESBL y CRE clínicamente relevantes.
  • Diferencie de forma clara y sencilla E.coli y el grupo de Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Citrobacter (KESC) mediante distintos colores
  • Reduzca los resultados positivos falsos y la necesidad de pruebas de confirmación mediante la inhibición de los productores de AmpC
  • Obtenga resultados en tan solo 18 horas para Enterobacteriaceae resistentes a los carbapenémicos (CRE)
El agar ESBL Brilliance contiene cefpodoxima, combinada con antibióticos adicionales, para inhibir las Enterobacteriaceae que no son ESBL y contener el crecimiento de la mayoría de microorganismos AmpC y de otra flora que no sea ESBL.
La diferenciación de los microorganismos productores de ESBL de mayor prevalencia se consigue mediante la introducción de dos cromógenos que se dirigen específicamente a dos enzimas. Las especies pertenecientes al grupo KESC expresan la galactosidasa, lo que tiene como resultado colonias verdes. Sin embargo, E. coli expresa la galactosidasa y la glucuronidasa que, según la actividad de las enzimas correspondientes, se mostrarán como colonias azules. La E. coli negativa para galactosidasa (menos del 5 %) se muestra en rosa. Las bacterias Proteus,Morganella y Providencia no emplean ningún cromógeno, pero pueden desaminar el triptófano. Así, se obtienen colonias de un tono anaranjado con un halo marrón. Algunas colonias incoloras son Salmonella, Acinetobacter u otras bacterias con mecanismos de resistencia que pueden proliferar en este medio. Cualquier colonia de este tipo puede tener un valor clínico, por lo que deben realizarse investigaciones posteriores.
El agar CRE Brilliance: contiene un carbapenémico modificado en el nivel recomendado según EUCAST y CLSI, lo que garantiza unos resultados fiables con una amplia variedad de CRE, incluido el mecanismo de metalo-β-lactamasa-1 de Nueva Delhi (NDM-1). El sistema de dos cromógenos diferencia E. coli (rosa) de los microorganismos del grupo KESC, que son azules. El innovador fondo facilita la detección de las colonias de color blanco o natural de los microorganismos distintos de CRE, como Acinetobacter, y los resultados están disponibles en tan solo 18 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar ESBL Brilliance/agar CRE Brilliance
Formato Biplacas de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5g ± 1g
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.