Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ CRE
Código de producto. 13205349
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
13205349 Monoplaca de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 13205349 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1226A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.20€
    26.60€ / paquete de 10
    Ahorro 20.60€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte pacientes colonizados por CRE más fácil y más rápidamente con una placa de detección cromogénica que proporciona resultados para Enterobacteriaceae resistentes a carbapenem (CRE) en tan solo 18 horas.
Detecte pacientes colonizados por CRE más fácil y más rápidamente con el agar CRE Thermo Scientific™ Brilliance™, una placa cromogénica que proporciona los resultados en tan solo 18 horas para Enterobacteriaceae resistentes a carbapenem (CRE). Utilice tratamientos más puntuales y específicos en pacientes a la vez que limita la transmisión y propagación de estos organismos patógenos.
Tradicionalmente, la detección de CRE se basaba en pruebas de antibiogramas junto con los métodos sinérgicos, como la prueba modificada de Hodge (MHT). Sin embargo, la MHT es muy exigente desde el punto de vista técnico y los resultados son, con frecuencia, subjetivos y abiertos a la interpretación, por lo que ni CLSI ni EUCAST lo recomiendan ya. A medida que aumenta el número de CRE aislados, sobre todo en países como India, Grecia, Israel, Turquía y Nueva York (en los EE.UU.), también aumenta la necesidad de un método de “screening” exacto y fácil de usar que ayude a identificar a los pacientes colonizados más rápidamente.
El Agar Brilliance CRE facilita la detección de pacientes colonizados. La fórmula contiene carbapenem modificado a un nivel recomendado por EUCAST y CLSI, lo que garantiza unos resultados fiables en una gran variedad de microorganismos resistentes a carbapenem, incluyendo New Delhi metalo β-lactamasa -1 (NDM-1). El sistema de dos cromógenos diferencia E. coli (rosa pálido) de los microorganismos del grupo KESC, que son azules. Pueden crecer otros organismos resistentes al carbapenem no de la familia Enterobacteriaceae (p. ej., Acinetobacter), pero producen colonias de color blanco o con una pigmentación natural que son fácilmente localizables gracias al novedoso fondo de color turquesa. Gracias a este novedoso fondo, las colonias blancas o con pigmentación natural de microorganismos no CRE, como Acinetobacter, son fáciles de localizar, lo que significa que puede realizar la detección de CRE directamente en muestras de pacientes en tan solo 18 horas.
Las placas se incuban a 37 ºC, y proporcionan un alto nivel de sensibilidad y especificidad, y los resultados están disponibles en tan solo 18 horas. Esto permite una rápida respuesta de los equipos de lucha contra las infecciones y permite que el paciente reciba el tratamiento más adecuado lo antes posible. La exactitud minimiza los costes, ya que contribuye a garantizar que solo reciben un tratamiento costoso aquellas personas que lo necesitan.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/verde, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar Brilliance CRE
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.