Learn More
Thermo Scientific™ Agar Candida Brilliance™
Código de producto. 12987188
Cambiar vista
Click to view available options
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Origen de fabricación Tamaño de la unidad
12987188 Reino Unido paquete de 10
13255369 Alemania paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12987188 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1034A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40€
    26.64€ / paquete de 10
    Ahorro 1.76€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Obtenga unos resultados rápidos y exactos con un medio cromogénico selectivo y diferencial que aísla e identifica las especies de Candida relevantes desde un punto de vista clínico, incluyendo la C. albicans.
Realice la terapia antifúngica oportuna y dirigida mediante Agar Candida Thermo Scientific™ Brilliance™. Esta formulación cromogénica produce cuatro diferentes colores de diagnóstico para la identificación provisional de especies de Candida clínicamente significativas y proporciona resultados más rápidos y más fáciles de leer en comparación con los medios tradicionales.
Aísle, diferencie e identifique Candida albicans y Candida tropicalis de otras especies de Candida en un plazo de 48 horas con este medio cromogénico diferencial y selectivo.
El agar para Candida Brilliance contiene dos sustratos cromogénicos, que se fragmentan mediante las enzimas que poseen determinadas especies de Candida; hexosaminidasa y fosfatasa alcalina. La acción de estas enzimas en los cromógenos resulta en una acumulación de color dentro de la colonia. El color producido depende de las enzimas que poseen los organismos. Candida tropicalis, C. albicans y C. dubliniensis poseen hexosaminidasa, que produce colonias de color verde; sin embargo, otras reacciones metabólicas de C. tropicalis producen una reducción localizada en el nivel de pH, lo que produce colonias de color azul oscuro. La actividad de la fosfatasa alcalina en C. krusei da como resultado una pigmentación marrón o rosa, mientras que C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis y C. lusitaniae aparecen como una variedad de colores beige/marrón/amarillo debido a la mezcla de pigmentación natural y a cierta actividad de la fosfatasa alcalina. Los usuarios experimentados pueden ser capaces de diferenciar estas especies por color y morfología de la colonia.
Las reacciones del color cromogénico presentes en un fondo opaco permiten diferenciar rápida y fácilmente las especies de Candida, especialmente cuando hay infecciones mixtas. El cloranfenicol inhibe la proliferación bacteriana, incluso después de un tiempo prolongado de incubación.
Las especies de Candida puede aislarse de la sangre, el cerebro, el esputo, el líquido cefalorraquídeo, los raspados corneales, los conductos auditivos externos, las uñas, los senos paranasales, la piel, el tejido subcutáneo, el líquido sinovial, la orina y las muestras vaginales. Las especies de Candida son el patógeno fúngico más común que afecta a los seres humanos. Las infecciones causadas por Candida spp. son muy diversas y varían desde una lesión superficial y local a profundas y diseminadas. Candida albicans y Candida glabrata comprenden el 70-80 % de los aislados de levadura recuperadas de pacientes con enfermedades invasivas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Color hueso, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar Candida Brilliance
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.