Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ Candida/Agar Sabouraud GC
Código de producto. 15853247
Código de producto. 15853247 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5258E
Aísle hongos y diferencie e identifique de forma presuntiva Candida albicans y Candida tropicalis de muestras clínicas con esta placa doble.
Aísle hongos y diferencie e identifique de manera presuntiva Candida albicans y Candida tropicalis de muestras clínicas, con el agar Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar/agar GC Sabouraud listo para su uso, una biplaca individual que incluye dos formulaciones separadas.El medio Sabouraud GC crea condiciones selectivas para el aislamiento y el cultivo de hongos, mientras que el agar Brilliance™ Candida permite el aislamiento y la diferenciación de Candida albicans y Candida tropicalis de otras especies de Candida en un plazo de 48 horas.El cómodo formato de biplaca libera espacio de incubación.
Utilice el agar Candida Brilliance™/agar Sabouraud GC para el aislamiento de hongos y la identificación presuntiva de Candida albicans y Candida tropicalis de otras especies de Candida de muestras clínicas.
  • Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias
  • Fácil aislamiento, diferenciación e identificación presuntiva de Candida albicans y Candida tropicalis de otras Candida en un plazo de 48 horas.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
  • Formato de biplaca para ahorrar espacio.
El agar Brilliance Candida incorpora dos cromógenos que indican la presencia de las enzimas objetivo.Como resultado, Candida tropicalis forma colonias de color azul oscuro, mientras que Candida albicans forma colonias de color verde.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco ostra /marfil
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/paq.