Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ CampyCount
Descripción
Cuente de forma exacta, específica y sencilla las bacterias Campylobacter jejuni y C. coli de aves de corral y muestras relacionadas con el agar CampyCount Brilliance™ Thermo Scientific™. El medio transparente, en el cual las bacterias Campylobacter producen colonias de color rojo oscuro diferenciadas, facilita considerablemente la identificación y el recuento en comparación con el agar con carbón o sangre tradicional. La transparencia del medio también permite el recuento mediante lectores de placas para una mayor eficacia.
El agar Brilliance CampyCount ha sido validado y aprobado por MicroVal (según la norma ISO 16140: 2003) de acuerdo con el método de referencia ISO/TS 10272-2: 2006 para la enumeración selectiva de especies de Campylobacter termotolerantes, en concreto C. jejuni y C. coli, en productos avícolas. En este estudio se incluyeron el kit O.B.I.S. Campy y la prueba de Campylobacter Oxoid™ Dryspot como métodos de confirmación alternativos a los descritos en el método de referencia ISO/TS 10272-2: 2006.
- Fácil lectura: el medio cromogénico produce colonias de color rojo oscuro sobre un fondo transparente.
- Aumento de la eficacia y exactitud: el medio transparente permite el recuento en lectores de placas.
- Resultados rápidos: el recuento de Campylobacter se confirma en tan solo 72 horas en combinación con O.B.I.S. Campy (ID0800) o el kit de prueba de Campylobacter Oxoid™(DR0150)
- Comodidad: medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar Brilliance CampyCount |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1g |
| Tipo de empaquetado | Envasado en un único envase con película de celulosa |
| Cantidad | 10/paq. |
Exención de responsabilidad: No apto para uso diagnóstico in vitro.