Learn More
Brilanestrant, MedChemExpress
Código de producto. 16475408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475408 10 mg 10 miligramos
16441597 50 mg 50 miligramos
16428127 5 mg 5 miligramos
16416016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12864
MedChemExpress Brilanestrant (ARN-810; GDC-0810) is an orally bioavailable selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50 of 0.7 nM.
Brilanestrant (ARN-810
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilanestrant
CAS 1365888-06-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20ClFN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARN-810 GDC-0810
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=C(C4=CC=C(F)C=C4Cl)/CC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 446.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.9
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death