Learn More
Brilacidin, MedChemExpress
Código de producto. 16461889
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461889 1 mg 1 miligramo
16440418 5 mg 5 miligramos
16407958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461889 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19892
MedChemExpress Brilacidin (PMX 30063) is an anti-infective antimicrobial with MIC90s of 1 and 8 μg/mL for Gram-positive bacteria Streptococcus pneumonia and Streptococcus viridans, and MIC90 of 8 and 4 μg/mL for Gram-negative bacteria Haemophilus influenza and Pseudomonas aeruginosa. Brilacidin is a defensin mimetic antibiotic compound.
Brilacidin (PMX 30063) is an anti-infective antimicrobial with MIC90s of 1 and 8 μg/mL for Gram-positive bacteria Streptococcus pneumonia and Streptococcus viridans, and MIC90 of 8 and 4 μg/mL for Gram-negative bacteria Haemophilus influenza and Pseudomonas aeruginosa. Brilacidin is a defensin mimetic antibiotic compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilacidin
Forma física Solid
CAS 1224095-98-0
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H50F6N14O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PMX 30063
SMILES O=C(C1=NC=NC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C2O[C@H]3CNCC3)=O)=C1)NC4=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C4O[C@H]5CNCC5
Peso molecular (g/mol) 936.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 936.91
Porcentaje de pureza 92.54%