Learn More
Brij L23, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyoxyl Lauryl Ether |
| CAS | 9002-92-0 |
| Fórmula molecular | C58H118O24 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH] |
| Peso molecular (g/mol) | 1199.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1198.8 |