Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-58 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Código de producto. 11891455 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11891455 6 x 10 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11891455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28336
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detergente Brij-58 purificado que se estabiliza y se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml para investigación proteica y biología molecular.
La solución de detergente Surfact-Amps 58 Thermo Scientific™ es detergente Brij™-58 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (p/v) de detergente purificado Brij™-58 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. El Brij-58 es un surfactante de polioxietileno no iónico de uso muy frecuente en aplicaciones de HPLC.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles para pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Brij-58: un detergente no iónico para uso como surfactante en HPLC
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura
Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos
Estable: envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 1120
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 70
  • Peso molecular por micela: 82.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,077 mM (0,0086%, p/v)
  • Punto de opacidad: >100 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Formulario Líquido
Línea de productos Brij, Surfact-Amps
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 6 x 10 mL