Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Código de producto. 11841455 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 ml
6 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11841455 6 x 10 mL paquete de 6
13424269 500 ml 500 ml
13414269 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11841455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28316
El detergente Brij-35 estabilizado se suministra como soluciones al 10 % y al 30 % para su uso en diversos métodos de proteínas, como lisis celular y HPLC.
Las soluciones de detergente Thermo Scientific™ Brij-35 son soluciones estabilizadas al 10 % y al 30 % de detergente Brij-35 para su uso en diversos métodos de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Brij-35 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular o como surfactante en varias aplicaciones de HPLC. El detergente se ofrece en dos formas: una solución de detergente Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solución de alta pureza al 10 %) y una solución de grado estándar al 30 %.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes sin diluir, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio, lo que garantiza su estabilidad, elimina la acumulación de peróxidos y evita la degradación de los productos.
Características destacadas:
  • Brij-35: detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
  • Precisión: soluciones de detergente precisas al 10 % y al 30 % en agua ultrapura.
  • Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir las soluciones para su uso.
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 1225g
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 40
  • Peso molecular por micela: 49000g
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,09 mM (0,011 %, p/v)
  • Punto de opacidad: >100 °C
  • Dializable: No
Solución de detergente Surfact-Amps (n.º de referencia 28316):
  • Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
  • Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
  • Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
  • Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Formulario Líquido
Línea de productos Brij, Surfact-Amps
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 6 x 10 mL