Learn More
Invitrogen™ Kits de gránulos de compensación BrightComp eBeads™
Código de producto. p-7241185
Change view
Click to view available options
Descripción:
Kit de partículas de compensación CFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación GFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación RFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación YFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación mCherry BrightComp eBeads™
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17897061 Kit de partículas de compensación RFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17807071 Kit de partículas de compensación YFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17817071 Kit de partículas de compensación CFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17827071 Kit de partículas de compensación mCherry BrightComp eBeads™ paquete de 25
15980213 Kit de partículas de compensación GFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17897061 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A54740
Edge
Las partículas de compensación BrightComp eBeads proporcionan una técnica uniforme, precisa y sencilla de usar para establecer la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan muestras fluorescentes que expresan proteínas.
• Tres niveles de intensidad, perfectos para cualquier muestra sin importar el nivel de expresión
• Colorante emparejado espectralmente y casi idéntico a la proteína fluorescente
• Rendimiento uniforme y fiable
La compensación precisa es crucial para un análisis multicolor eficaz en citometría de flujo. Cada kit proporciona microesferas de poliestireno con colorante de proteína fluorescente casi idéntico, emparejado espectralmente, así como partículas de control negativo en un solo frasco de cuentagotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de partículas de compensación RFP BrightComp eBeads™
Cantidad 25 tests
Intervalo de longitud de onda de excitación 561 nm
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Gránulos de compensación