Learn More
Invitrogen™ Kits de gránulos de compensación BrightComp eBeads™
Código de producto. 15980213
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de partículas de compensación CFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación GFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación RFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación YFP BrightComp eBeads™
Kit de partículas de compensación mCherry BrightComp eBeads™
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15980213 Kit de partículas de compensación GFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17897061 Kit de partículas de compensación RFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17807071 Kit de partículas de compensación YFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17817071 Kit de partículas de compensación CFP BrightComp eBeads™ paquete de 25
17827071 Kit de partículas de compensación mCherry BrightComp eBeads™ paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15980213 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10514
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las partículas de compensación BrightComp eBeads proporcionan una técnica uniforme, precisa y sencilla de usar para establecer la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan muestras fluorescentes que expresan proteínas.
  • Tres niveles de intensidad, perfectos para cualquier muestra independientemente del nivel de expresión
  • Colorante casi idéntico y espectralmente compatible con proteínas fluorescentes
  • Rendimiento uniforme y fiable
La compensación exacta es crucial para un análisis multicolor eficaz en citometría de flujo. Cada kit proporciona microesferas de poliestireno con colorante de proteína fluorescente casi idéntico, emparejado espectralmente, así como partículas de control negativo en un solo frasco de cuentagotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de partículas de compensación GFP BrightComp eBeads™
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS.
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Cantidad 25 tests
Color Verde
Intervalo de longitud de onda de excitación 488/525
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Línea de productos eBeads
Tipo de producto Gránulos de compensación