Learn More
Cepillado brillante Oro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411037 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 15411037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012943.04
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bright Brushing Gold
Color Rojo a marrón
Punto de ebullición 156°C
Cantidad 2 g
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Pleasant
Formulario Líquido
Número MDL MFCD00003436
Número UN UN1993