Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sales Briggs N, polvo
Código de producto. 11405632 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405632 2 kg 2 Kg
11415632 10 kg 10 Kg
11425632 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405632 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290283402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    194.25€ / 2 Kg
    Ahorro 9.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcla de sal para la dieta de animales de investigación
  • Mezcla de sales
  • Para la dieta de animales de investigación
  • Polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Para utilizar con (aplicación) Dieta de animales de investigación
Cantidad 2 kg