Learn More
Brigatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brigatinib |
| CAS | 1197953-54-0 |
| Fórmula molecular | C29H39ClN7O2P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-N4-[2-(dimethylphosphinyl)phenyl]-N2-[2-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, AP 26113 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H39ClN7O2P/c1-35-15-17-37(18-16-35)21-11-13-36(14-12-21)22-9-10-24(26(19-22)39-2)33-29-31-20-23(30)28(34-29)32-25-7-5-6-8-27(25)40(3,4)38/h5-10,19-21H,11-18H2,1-4H3,(H2,31,32,33,34) |
| SMILES | COC(C=C(N1CCC(N2CCN(C)CC2)CC1)C=C3)=C3NC4=NC=C(Cl)C(NC(C=CC=C5)=C5[P](C)(C)=O)=N4 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-N-(2-dimetilfosforilfenil)-2-N-[2-metoxi-4-[4-(4-metilpiperazin-1-il)piperidin-1-il]fenil]pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 584.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 583.2591 |