Learn More
Brigatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16491587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491587 50 mg 50 miligramos
16488117 5 mg 5 miligramos
16476006 100 mg 100 miligramos
16435408 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12857
MedChemExpress Brigatinib (AP-26113) is a highly potent and selective ALK inhibitor, with an IC50 of 0.6 nM.
Brigatinib (AP-26113) is a highly potent and selective ALK inhibitor, with an IC50 of 0.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brigatinib
CAS 1197953-54-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H39ClN7O2P
Cantidad 50 mg
Sinónimo AP-26113
Información de solubilidad Ethanol : 10 mg/mL (17.12 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2CCN(C3=CC=C(NC4=NC=C(Cl)C(NC5=CC=CC=C5P(C)(C)=O)=N4)C(OC)=C3)CC2)CC1
Peso molecular (g/mol) 584.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.09
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease