Learn More
Brexpiprazol, TRC
Código de producto. 30008061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008061 100 mg 100 miligramos
30003533 50 mg 50 miligramos
30007834 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB677385100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913611-97-9
Fórmula molecular C25 H27 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 433.57
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-, 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole, OPC 34712, Rexulti, Rxulti
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(1-benzotiofeno-4-il)piperazina-1-il]butoxi]-1H-quinolina-2-una
SMILES O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)ccc2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brexpiprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1824
Porcentaje de pureza >95%