Learn More
Brexpiprazol, Mikromol™
Descripción
Brexpiprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brexpiprazole |
| CAS | 913611-97-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Brexpiprazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H27 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole, OPC 34712 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29) |
| SMILES | O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)ccc2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(1-benzotiofen-4-il)piperazin-1-il]butoxi]-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |