Learn More
Brexpiprazole, MedChemExpress
Código de producto. 16471786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16471786 500 mg 500 miligramos
16449377 5 mg 5 miligramos
16422907 50 mg 50 miligramos
16411206 200 mg 200 miligramos
16406946 100 mg 100 miligramos
16406838 10 mg 10 miligramos
6 options
Código de producto. 16471786
Proveedor: Medchem Express HY15780
MedChemExpress Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).
Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brexpiprazole
CAS 913611-97-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N3O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo OPC-34712
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=C(C=CS5)C5=CC=C4)CC3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 433.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.57
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation